Learn More
Nonanophenone, 97%
Codice prodotto. 11434933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434933 50 g 50g
11424933 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12238.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6008-36-2
Formula molecolare C15H22O
Molecular Weight (g/mol) 218.34
Numero MDL MFCD00048965
InChI Key PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC Name 1-phenylnonan-1-one
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nonanophenone
Punto di fusione 14°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 139°C to 140°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.506
Quantità 50 g
Beilstein 2047454
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 97%