Learn More
Nonanoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30479320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479320 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN6493755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nonanoyl Chloride
CAS 764-85-2
Formula molecolare C9H17ClO
Quantità 5 g
Sinonimo NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC Name nonanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 176.68
Peso formulazione 176.0968