Learn More
Sartorius Filtri a membrana sterili non grigliati in nitrato e acetato di cellulosa
Codice prodotto. 10460853 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acetato di cellulosa
Nitrato di cellulosa
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
8 μm
Diametro (sistema metrico):
47 mm
47 mm
50 mm
N. per confezione:
100/Pk.
100/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) N. per confezione unitSize
10460853 Acetato di cellulosa 0.45 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
11714163 Nitrato di cellulosa 0.65 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
10672402 Nitrato di cellulosa 1.2 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
10261241 Nitrato di cellulosa 0.45 μm 50 mm 100/conf. pezzi 100
10082391 Nitrato di cellulosa 0.45 μm 47 mm 100/Pk. pezzi 100
10395041 Acetato di cellulosa 0.2 μm 50 mm 100/conf. pezzi 100
10307311 Nitrato di cellulosa 8 μm 50 mm 100/conf. pezzi 100
10768582 Nitrato di cellulosa 0.8 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
10632042 Acetato di cellulosa 0.2 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
10062261 Acetato di cellulosa 0.45 μm 50 mm 100/conf. pezzi 100
10756662 Nitrato di cellulosa 8 μm 47 mm 100/conf. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10460853 Fornitore Sartorius N. del fornitore 1110647ACN
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controllo di qualità in applicazioni di filtrazione microbiologica di routine. I filtri a membrana non quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius sono membrane confezionate singolarmente utilizzate per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità. Disponibili con membrana in acetato di cellulosa o in nitrato di cellulosa con pori di diverse dimensioni.
Ensure quality control in routine microbiological filtering. Sartorius Nongridded Sterile Cellulose Membrane Filters are single-packed membranes used for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. Choose between cellulose acetate or cellulose nitrate membranes in a variety of pore sizes.
Sterile, individually packaged filters for strict quality control
  • Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
  • Ready-to-use to save preparatory time
  • Avoids contamination of remaining filters in opened packs
  • Filter identification and lot number are printed on each individual envelope
  • Each membrane is checked to ensure:
    • It is not damaged in any way
    • It is positioned correctly with no slippage under the edge seal
    • It is free of particles
    • Each envelope has readable lettering
High-quality membranes for a variety of lab applications
  • Defined particle retention and outstanding, reliable recovery rates for microorganisms
  • Choice of two membrane materials:
    • Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) assure effective retention combined with high flow rates and optimal colony growth
    • Cellulose acetate filters combine high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
  • Available in 7 different pore sizes: 0.2μm, 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm and 8.0μm
    • 8μm filters are used as prefilters in a prefilter attachment. They retain coarse particles, while allowing microorganisms through for recovery on a bacteria-retentive filter
    • 0.2μm filters are the standard for sterile filtration and are validated by the Bacteria Challenge Test (BCT)
    • 0.45μm filters are manufactured according to ISO 7704
  • White, un-gridded filters in 47 or 50mm (1.9 or 2 in.) diameter sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Monouso Single-use
Tipo di filtro Membrana
Formato Disc
Materiale Acetato di cellulosa
Materiale (membrana) Cellulose Acetate
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per la conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia
Idrofobicità Idrofilo
Confezione individuale
N. per confezione 100/conf.
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema imperiale) 1.9 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm