Learn More
Sartorius Filtri a membrana sterili non grigliati in nitrato e acetato di cellulosa
Controllo di qualità in applicazioni di filtrazione microbiologica di routine. I filtri a membrana non quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius sono membrane confezionate singolarmente utilizzate per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità. Disponibili con membrana in acetato di cellulosa o in nitrato di cellulosa con pori di diverse dimensioni.
151.00€ - 274.00€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Tipo di filtro | Membrana |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia |
Idrofobicità | Idrofilo |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10460853
|
Sartorius
11106--47----ACN |
Acetato di cellulosa | 0.45 μm | 47 mm | 100/conf. |
168.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11714163
|
Sartorius
11305--47----ACN |
Nitrato di cellulosa | 0.65 μm | 47 mm | 100/conf. |
216.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10672402
|
Sartorius
11303--47----ACN |
Nitrato di cellulosa | 1.2 μm | 47 mm | 100/conf. |
274.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10261241
|
Sartorius
11306--50----ACN |
Nitrato di cellulosa | 0.45 μm | 50 mm | 100/conf. |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10082391
|
Sartorius
11306--47----ACN |
Nitrato di cellulosa | 0.45 μm | 47 mm | 100/Pk. |
166.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10395041
|
Sartorius
11107--50----ACN |
Acetato di cellulosa | 0.2 μm | 50 mm | 100/conf. |
174.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10307311
|
Sartorius
11301--50----ACN |
Nitrato di cellulosa | 8 μm | 50 mm | 100/conf. |
225.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10768582
|
Sartorius
11304--47----ACN |
Nitrato di cellulosa | 0.8 μm | 47 mm | 100/conf. |
216.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10632042
|
Sartorius
11107--47----ACN |
Acetato di cellulosa | 0.2 μm | 47 mm | 100/conf. |
168.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10062261
|
Sartorius
11106--50----ACN |
Acetato di cellulosa | 0.45 μm | 50 mm | 100/conf. |
174.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10756662
|
Sartorius
11301--47----ACN |
Nitrato di cellulosa | 8 μm | 47 mm | 100/conf. |
216.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ensure quality control in routine microbiological filtering. Sartorius Nongridded Sterile Cellulose Membrane Filters are single-packed membranes used for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. Choose between cellulose acetate or cellulose nitrate membranes in a variety of pore sizes.
Filtri sterili, confezionati singolarmente per un controllo di qualità rigido- Presterilizzati mediante irradiazione gamma a 25 kGray
- Pronti all'uso per risparmiare il tempo della preparazione
- Impediscono la contaminazione dei filtri restanti nelle confezioni aperte
- L'identificazione e il numero di lotto del filtro sono stampati su ciascuna busta
- Ogni membrana è controllata per garantire:
- Che non presenti danni
- Che sia posizionata correttamente per evitare che scivoli al di sotto del bordo
- Che sia priva di particelle
- Che le diciture su ogni busta siano leggibili
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di recupero di microrganismi eccezionali e affidabili
- Scelta tra due materiali della membrana:
- I filtri in nitrato di cellulosa (estere di cellulosa miscelato) assicurano una ritenzione efficace combinata con portate elevate e crescita delle colonie ottimale
- I filtri in acetato di cellulosa combinano portate elevate e stabilità termica con caratteristiche di adsorbimento estremamente ridotto
- Disponibili in 7 diverse misure dei pori: 0.2 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm e 8.0 μm
- I filtri da 8 μm vengono usati come prefiltri in un prefiltro accessorio. Trattengono le particelle grossolane, consentendo al contempo il passaggio dei microrganismi per il recupero su un filtro con ritenzione batterica
- I filtri da 0.2 μm rappresentano lo standard per la filtrazione sterile e sono omologati mediante challenge test batterico (BCT)
- I filtri da 0.45 μm sono prodotti a norma ISO 7704
- Filtri non grigliati bianchi con diametro 47 o 50 mm (1.9 o 2 poll.)
Specifica
Bianco | |
Sterile | |
Idrofilo | |
100/conf. |
Membrana | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Sì |