Learn More
Nonidet™ P40 Substitute, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15875388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15875388 500 mL Plastic bottle 500mL
15885388 1 L Plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15875388 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J19628.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 9002-93-1 | Molecular Formula: C16H26O2 | Molecular Weight: 250.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nonidet™ P40 Substitute
Forma fisica Liquido viscoso
Punti di ebollizione >250°C
Punto di fusione ∼5°C
Densità 1.061
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.061
Peso formulazione ca 625