Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore per liquidi, non metallici
Codice prodotto. 10723873
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
2 galloni
5 galloni
Colore:
Bianco
Rosso
Materiale:
HDPE, Stainless Steel Fitting
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Colore Materiale unitSize
10723873 5 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12779606 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12913695 5 galloni Bianco HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12993685 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10723873 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 14765Z
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistenza contro ammaccature, forature e scalfitture. Il bidone di sicurezza non metallico per lo smaltimento di liquidi ha un'imboccatura larga e un tappo di blocco/apertura per semplificare il riempimento e il travaso.
Resists denting, puncturing, and chipping. The nonmetallic liquid disposal safety can has large mouth opening and lock-open cap for easy filling/pouring.
  • Resistenti ad ammaccature, forature e agenti chimici
  • Per conservare in sicurezza liquidi che corrodono contenitori di sicurezza in acciaio inox o in acciaio rivestito
  • Disponibili con raccordi in acciaio inox
  • Parafiamma a doppia parete come protezione da fonti di innesco esterne
  • Tappo con sfiato automatico per evitare un eventuale accumulo di pressione tra 3 e 5 psig
Certifications
Omologazione FM (tranne 17-985-72C).
† Con indicatore di riempimento a comparsa.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 19 l
Certificazione/Conformità FM
Diametro (sistema metrico) esterno 30.5 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 12 in.
Capacità (sistema imperiale) 5 galloni
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 50.8 cm
Diametro (sistema imperiale) apertura 3.65 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 9.3 cm
Include Parafiamma, raccordo in acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per agevolare il rabbocco/travaso
Altezza (sistema imperiale) 20 in.
Materiale HDPE, Stainless Steel Fitting
Product Type Bidone di sicurezza con erogatore per liquidi