Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore per liquidi, non metallici
Codice prodotto. 12779606
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
2 galloni
5 galloni
Colore:
Bianco
Rosso
Materiale:
HDPE, Stainless Steel Fitting
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Colore Materiale Dimensione della confezione
12779606 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12913695 5 galloni Bianco HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
10723873 5 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12993685 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12779606 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 14762Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.75€
    243.81€ / pezzi 1
    Risparmia 114.94€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Resistenza contro ammaccature, forature e scalfitture. Il bidone di sicurezza non metallico per lo smaltimento di liquidi ha un'imboccatura larga e un tappo di blocco/apertura per semplificare il riempimento e il travaso.
Resists denting, puncturing, and chipping. The nonmetallic liquid disposal safety can has large mouth opening and lock-open cap for easy filling/pouring.
  • Resist dents, punctures, and chemicals
  • Safely store liquids that corrode stainless- or coated-steel safety cans
  • Available with stainless-steel fittings
  • Double-wall flame arrester guards against outside ignition
  • Cap automatically vents to prevent pressure buildup between 3 and 5psig
Certifications
Omologazione FM (tranne 17-985-72C).
† Con indicatore di riempimento a comparsa.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8 l
Certificazione/Conformità FM
Diametro (sistema metrico) esterno 30.5 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 12 in.
Capacità (sistema imperiale) 2 galloni
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 37.5 cm
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 3.65 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 9.3 cm
Include Parafiamma, raccordo in acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per il facile rabbocco/travaso
Altezza (sistema imperiale) 14.75 in.
Materiale HDPE, Stainless Steel Fitting
Product Type Bidone di sicurezza con erogatore per liquidi