Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore per liquidi, non metallici
Descrizione
Resists denting, puncturing, and chipping. The nonmetallic liquid disposal safety can has large mouth opening and lock-open cap for easy filling/pouring.
- Resistenti ad ammaccature, forature e agenti chimici
- Per conservare in sicurezza liquidi che corrodono contenitori di sicurezza in acciaio inox o in acciaio rivestito
- Disponibili con raccordi in acciaio inox
- Parafiamma a doppia parete come protezione da fonti di innesco esterne
- Tappo con sfiato automatico per evitare un eventuale accumulo di pressione tra 3 e 5 psig
Certifications
Omologazione FM (tranne 17-985-72C).
† Con indicatore di riempimento a comparsa.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 19 l |
| Certificazione/Conformità | FM |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30.5 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 12 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 galloni |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8 cm |
| Diametro (sistema imperiale) apertura | 3.65 in. |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 9.3 cm |
| Include | Parafiamma, raccordo in acciaio inox |
| Vedi altri risultati |