Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore per liquidi, non metallici
Product Code. 12993685
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 galloni
2 galloni
5 galloni
Colore:
Bianco
Rosso
Materiale:
HDPE, Stainless Steel Fitting
Unit Size:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema imperiale) Colore Materiale Unit Size
12993685 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12779606 2 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
12913695 5 galloni Bianco HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
10723873 5 galloni Rosso HDPE, Stainless Steel Fitting Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12993685 Supplier Justrite™ Supplier No. 12751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.77€
    203.54€ / pezzi 1
    Risparmia 91.23€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Resistenza contro ammaccature, forature e scalfitture. Il bidone di sicurezza non metallico per lo smaltimento di liquidi ha un'imboccatura larga e un tappo di blocco/apertura per semplificare il riempimento e il travaso.
Resists denting, puncturing, and chipping. The nonmetallic liquid disposal safety can has large mouth opening and lock-open cap for easy filling/pouring.
  • Resistenti ad ammaccature, forature e agenti chimici
  • Per conservare in sicurezza liquidi che corrodono contenitori di sicurezza in acciaio inox o in acciaio rivestito
  • Disponibili con raccordi in acciaio inox
  • Parafiamma a doppia parete come protezione da fonti di innesco esterne
  • Tappo con sfiato automatico per evitare un eventuale accumulo di pressione tra 3 e 5 psig
Certifications
Omologazione FM (tranne 17-985-72C).
† Con indicatore di riempimento a comparsa.
Spécification
Capacità (sistema metrico) 7.5 l
Certificazione/Conformità FM
Diametro (sistema metrico) esterno 30.5 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 12 in.
Capacità (sistema imperiale) 2 galloni
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 37.5 cm
Diametro (sistema imperiale) apertura 3.65 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 9.3 cm
Include Parafiamma, raccordo in acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per agevolare il rabbocco/travaso
Altezza (sistema imperiale) 14.75 in.
Materiale HDPE, Stainless Steel Fitting
Product Type Bidone di sicurezza con erogatore per liquidi
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.