Learn More
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes are tough, abrasion resistant, absorbent, and virtually free of particle generation.
28.50€ - 29.45€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Class 5-6 (100-1000) Cleanroom Wipe, USP 797 and USP 800 wipe requirements
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory and cleanroom
Materiale Polyester/Cellulose Blend
Product Type Cleanroom Wipes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
16398307 Vedere i documenti Fisherbrand™
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 300 Wipes/Bag, 12 Bags/Case 28.50€
pezzi 300 Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 102
Aggiungi al carrello
16388307 Vedere i documenti Fisherbrand™
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) 150 Wipes/Bag, 14 Bags/Case 29.45€
pezzi 150 Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In Stock 15
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from a hydroentangled non-woven material composed of 45% polyester and 55% cellulose
  • Manufactured in a cleanroom environment and cleanroom packaged
  • Manufactured from poly-cellulose material providing a tough, absorbent and abrasion resistant product
  • Production process guarantees extremely low particle generation and chemical extractables
  • Compatible with virtually any solvent or solution for cleaning and wiping
  • Double bag packaging
  • Provide lot-to-lot traceability
Specifica
Specifica
ISO Class 5-6 (100-1000) Cleanroom Wipe, USP 797 and USP 800 wipe requirements
Laboratory and cleanroom
Cleanroom Wipes
White
Polyester/Cellulose Blend
Non-sterile