Learn More
Nootkatone, TRC
Codice prodotto. 30468208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN6505001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nootkatone
CAS 4674-50-4
Formula molecolare C15 H22 O
Quantità 1 g
Sinonimo 2(3H)-Naphthalenone','4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-','[4R-(4α,4aα,6β)]-, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-dien-2-one (8CI), Nootkatone (7CI), (4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone, (+)-Nootkatone, (4R,4AS,6R)-4,4a-dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one, Nootkanone
InChI Formula InChI=1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
IUPAC Name (4R,4aS,6R)-4,4a-dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 218.33
Peso formulazione 218.1671