Learn More
Novus Biologicals™ NOP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18540023 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18540023 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18540023 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00161424T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Specifications
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio NOP9
Sinonimo C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21
Simbolo del gene NOP9