Learn More
Nor Verapamil Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Norverapamil Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H |
| Peso formulazione | 476.2442 |
| Percent Purity | >95% |