Learn More
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Codice prodotto. 18707486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18707486 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18707486 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5169/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45€
    123.90€ / 50mg
    Risparmia 14.55€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Product Type Noradrenaline bitartrate
Purezza >99%
Peso molecolare 319.26
Inibitori Noradrenaline bitartrate
For Research Use Only