Learn More
(Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh 34.9%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15457295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15457295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15457295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046727.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
CAS 32354-50-0
Punto di fusione 176°C to 178°C
Colore Yellow
Formula molecolare C12H15O2Rh
Numero MDL MFCD00075071
Quantità 1 g
Sinonimo Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I); Ir(acac)(nbd)
InChI Key IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
IUPAC Name λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 294.16
Peso formulazione 294.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 34.9%
Forma fisica Crystalline Solid