Learn More
Norbornylene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10396670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
500g
Codice prodotto. 10396670
Marca: Thermo Scientific Acros 129240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-66-8
Formula molecolare C7H10
Molecular Weight (g/mol) 94.15
Numero MDL MFCD00082304
InChI Key JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES C1CC2CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Norbornylene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 42.0°C to 46.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 96.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 01,757; 02,300
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Stabilizzatore 0.1% phenolic antioxidant
Peso formulazione 94.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass