Learn More
Norbornylene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 15364968 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15364968 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15364968 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129240025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Norbornylene
CAS 498-66-8
Punto di fusione 42.0°C to 46.0°C
Punti di ebollizione 96.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula molecolare C7H10
Quantità 2.5 kg
Fieser 01,757; 02,3
Sinonimo bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
InChI Key JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CC1C=C2
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Molecular Weight (g/mol) 94.15
PubChem CID 10352
Peso formulazione 94.15
Percent Purity 99%