Learn More
Norcamphor, 98+%
Codice prodotto. 11361297
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11361297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01491.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as a building block in organic synthesis and also acts as a precursor to norborneols. | CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.156 g/mol
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Norcamphor is used as a building block in organic synthesis. It is also used as a precursor to norborneols.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Heat and light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-38-1
Formula molecolare C7H10O
Molecular Weight (g/mol) 110.156
Numero MDL MFCD00074823
InChI Key KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Norcamphor
Punto di fusione 92°C to 97°C
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1325
Beilstein 1209657
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in methanol.
Peso formulazione 110.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Norcamphor
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one