Learn More
Norcamphor, 99%
Codice prodotto. 10765231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10765231
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-38-1
Formula molecolare C7H10O
Molecular Weight (g/mol) 110.16
Numero MDL MFCD00074823
InChI Key KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Norcamphor
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 88°C to 91°C
Colore Colorless to White
Densità 33g/mL
Punti di ebollizione 168°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 07, 57
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 110.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Adhering Crystals