Learn More
Norcantharidin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Norcantharidin |
| CAS | 29745-04-8 |
| Formula molecolare | C8H8O4 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | rel-(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-exo-cis-2,3-dicarboxylic anhydride, Demethylcantharidin, Isocantharidin, NSC 59023, Norcantharidin |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2 |
| SMILES | O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H]12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.15 |
| Peso formulazione | 168.0423 |