Learn More
Norchlorprothixene, TRC
Codice prodotto. 30413017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30413017 100 mg
30420819 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30413017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN662100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51382-91-3
Formula molecolare C17H16ClNS
Molecular Weight (g/mol) 301.83
Sinonimo 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
IUPAC Name (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Norchlorprothixene
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Peso formulazione 301.0692