Learn More
Nordihydroguaiaretic acid, 95%
Codice prodotto. 10288983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
Codice prodotto. 10288983
Marca: Thermo Scientific Acros 376305000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500-38-9
Formula molecolare C18H22O4
Molecular Weight (g/mol) 302.37
Numero MDL MFCD00002206
InChI Key HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
IUPAC Name 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nordihydroguaiaretic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184°C to 189°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(OH)2C6H3CH2CH(CH3)]2
Quantità 500 mg
Beilstein 6,IV,7771
Indice di Merck 15,6782
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,slightly soluble in chloroform,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 302.37
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nordihydroguaiaretic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.