Learn More
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409036
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409036 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0198
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Nordihydroguaiaretic acid
CAS 500-38-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22O4
Quantità 100 mg
Sinonimo NDGA
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
Peso formulazione 302.36
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only