Learn More
Norell™ Borosilicate Glass J Young NMR Valves
Codice prodotto. 12852306
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Forza del campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Forza del campo Dimensione della confezione
12852306 178 mm 300 MHz -
12872306 178 mm 400 MHz -
12802316 203 mm 600 MHz Pezzo
12862306 203 mm 300 MHz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12852306 Fornitore Norell N. del fornitore S5300JY7YELLOW
Spedizione stimata: 20-10-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type J Young NMR Valve
Forza del campo 300 MHz
Da utilizzare con (applicazione) 300MHz tube
Include Female joint
Quantità 1 Each