Learn More
Norell™ Provette per campioni in vetro borosilicato per ultra precisione NMR Norell™
Descrizione
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
- Colored caps included
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Provetta per campione NMR ultraprecisa |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.97 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | NMR di routine |
| Include | Tappo |
| Quantità | Confezione da 5 |