Learn More
Provette per campioni NMR in vetro borosilicato Norell™ HT MHz
Codice prodotto. 12812346
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203 mm
Quantità:
5 Pack
Confezione da 100
Confezione da 5
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
12812346 203 mm Confezione da 5 -
12892336 203 mm Confezione da 100 pezzi 100
12802346 178 mm 5 Pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12812346 Fornitore Norell N. del fornitore ST5508
Spedizione stimata: 02-12-2026
Excellent for monitoring reactions, scouting for new compounds or doing routine NMR. Norell™ Standard Series™ NMR Sampling Tubes have been developed for quality and precision and are the top choice for today's scientist.
  • For auto-sampling systems and high-throughput NMR
  • Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
  • Colored caps included
  • Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
  • Disposable
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provetta per campioni NMR
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) NMR di routine
Include Tappo
Quantità Confezione da 5