Learn More
Provette per campioni in vetro borosilicato NMR Norell™ HT Plus MHz
Codice prodotto. 12862336
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
Colore:
Colorless
Rosso
Quantità:
5 Pack
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 5
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Colore Quantità unitSize
12862336 178 mm Colorless 5 Pack pezzi 5
12800056 178 mm Rosso Confezione da 50 pezzi 50
12842336 178 mm Colorless Confezione da 50 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12862336 Fornitore Norell N. del fornitore 5527
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For auto-sampling systems and high-throughput NMR. Norell™ HT Plus MHZ Borosilicate Glass NMR Sample Tubes have been developed for quality and precision.
  • Virtually all bottom and wall variation has been eliminated
  • Improved shimmering times and sample reproducibility
  • All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking
  • Colored caps are included
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type NMR Sample Tube
Colore Colorless
Diametro (sistema metrico) esterno 4.97 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Routine NMR
Include Cap
Quantità 5 Pack