Learn More
Norethindrone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11499231 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11499231
Marca: MP Biomedicals 0215594694
Identificatori chimici
CAS 68-22-4
Formula molecolare C20H26O2
Molecular Weight (g/mol) 298.426
InChI Key VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinonimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifica
Materiale o nome chimico Norethindrone
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 298.4
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Norethindrone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: norethindrone