Learn More
Norethisterone, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15597029 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
15597029 1 g 1g
15507039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15597029 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 262890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-22-4
Formula molecolare C20H26O2
Molecular Weight (g/mol) 298.42
InChI Key VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinonimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifications
Materiale o nome chimico Norethisterone
Punto di fusione 205.0°C to 206.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Peso formulazione 298.42
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Norethisterone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.