Learn More
Lipomed Norfluoxetine-D6.oxalate
Codice prodotto. 30458063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30458063 10 mg
30460609 50 mg
30461409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30458063 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMFLX1859OX10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Lipomed's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Norfluoxetine-D6 oxalate
CAS 1435934-41-0
Formula molecolare C16 D6 H10 F3 N O . C2 H2 O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Norfluoxetine-D6 Oxalate
InChI Formula InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,15 D;
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(CCN)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
IUPAC Name 3-deuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 391.37
Peso formulazione 391.1514