Learn More
Norgestrel, TRC
Codice prodotto. 30138347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138347 250 mg 250mg
30136209 1 g 1g
30041261 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN689500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6533-00-2
Formula molecolare C21 H28 O2
Molecular Weight (g/mol) 312.45
Sinonimo Norgestrel, rac-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (±)- (8CI), (±)-13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-17α-Ethynyl-13-ethyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (±)-17α-Ethynyl-13β-ethylgon-4-en-17β-ol-3-one, (±)-Norgestrel, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, DL-Norgestrel, FH 122A, Methylnorethindrone, Monovar, Neogest, Norgestrel, Ovrette, Postinor, SH 70850, SH 850, Wy 3707, dl-11β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, dl-13-β-Ethyl-17-α-ethynyl-17-β-hydroxygon-4-en-3-one, dl-Norgestrel, α-Norgestrel
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Norgestrel
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Peso formulazione 312.2089
Percent Purity >95%