Learn More
Norlaudanosoline Hydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30136990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136990 10 mg 10mg
30138225 100 mg 100mg
30009410 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN66142510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16659-88-4
Formula molecolare C16 H17 N O4 . Br H
Molecular Weight (g/mol) 368.22
Sinonimo 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
IUPAC Name 1-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol;hydrobromide
SMILES Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Norlaudanosoline Hydrobromide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Peso formulazione 367.0419
Percent Purity >95%