Learn More
Normal Goat IgG, Alexa Fluor 488, Negative Control, R&D Systems™
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Control.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 488 |
| Diluizione | Control 5 uL/10^6 cells |
| Alias gene | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Simboli geni | IGHG1 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | NA |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Quantità | 200 Tests |
| Vedi altri risultati |