Learn More
Abcam Normal Hamster Serum (sterile)
Codice prodotto. 32173312 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32173312 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32173312 Fornitore Abcam N. del fornitore ab13950050mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Normal Hamster Serum (sterile)
Normal Hamster Serum (sterile)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 50 mL
Status giuridico RUO