Learn More
R&D Systems™ Normal Rabbit Serum
Codice prodotto. 18786133 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18786133 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18786133 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP171681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.59€
    401.10€ / 5mL
    Risparmia 140.49€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Immunocytochemistry, Block/Neutralize
  • Host: Rabbit
  • Contains 0.1% Sodium Azide as presevative
Applications: 
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C for short term and -20°C for long term
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie Rabbit
Product Type Rabbit Serum
Quantità 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Block/Neutralize, Fluorescence Imaging
Linea di prodotti Novus