Learn More
Normesuximide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Normesuximide |
| CAS | 1497-17-2 |
| Formula molecolare | C11 H11 N O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | N-Desmethylmethsuximide |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14) |
| SMILES | CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.21 |
| Peso formulazione | 189.079 |