Learn More
Normesuximide, TRC
Codice prodotto. 30423021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423021 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN7205005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Normesuximide
CAS 1497-17-2
Formula molecolare C11 H11 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo N-Desmethylmethsuximide
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC Name 3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Peso formulazione 189.079