Learn More
Saint-Gobain Tygon™ A-60-F Tubing
Descrizione
- Long flex life in peristaltic pumps
- Temperature resistant from -75° F to 275° F
- Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Checmically compatible with a wide range of food types and cleaners
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, Complies with the EU Directives 2002/95/EC (ROHS) and 2002/72/EEC |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.2 mm |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con | Peristaltic Pump |
| Da utilizzare con (applicazione) | Peristaltic pump applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Vedi altri risultati |