Learn More
Masterflex™ Norprene Tubing
Beskrivelse
Norprene Tubing is ideal for chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance applications.
- Resists chemicals and UV-light
- Nonconductive
- Heat-sealable
- Nonaging
- Nonoxidizing
- Superior acid and alkali resistance
- Manufactured in accordance to GMP
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match unique applications
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/16 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1/16 in. |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3/16 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3/16 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 50 ft. |
| Spessore (sistema imperiale) | 1/16 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1/16 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?