Learn More
Masterflex™ Norprene Tubing
Codice prodotto. 15416643
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15416643 3.2 mm Pezzo
15456643 6.4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416643 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance.
  • Suitable for applications requiring excellent chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance.
  • Nonconductive.
  • Heat-sealable.
  • Nonaging.
  • Nonoxidizing.
  • Superior acid and alkali resistance.
  • Opaque black.
Specifica
Certificazione/Conformità European Pharmacopoeia;NSF-51;3A;Non-DEHP;NSF-61;ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Norprene
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Overall Length (Metric) 15.2 mm
Spessore (sistema metrico) 3.175 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Colore Black
Pressione massima 34 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C