Learn More
Northiaden, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Northiaden |
| CAS | 1154-09-2 |
| Formula molecolare | C18 H19 N S |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NS/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10- |
| SMILES | CNCC\C=C/1\c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC Name | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 281.42 |
| Peso formulazione | 281.1238 |