Learn More
Nortriptyline Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11402912 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11402912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11402912 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215355583
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 894-71-3
Formula molecolare C19H22ClN
Molecular Weight (g/mol) 299.84
Numero MDL MFCD00058024
InChI Key SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nortriptyline hydrochloride, pamelor, allegron, altilev, nortrilen, desmethylamitriptyline hydrochloride, acetexa, psychostyl, sensival, vividyl
PubChem CID 441358
IUPAC Name hydrogen methyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ylidene}propyl)amine chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Nortriptyline Hydrochloride
Colore White
Quantità 250 mg
Peso formulazione 299.8
Forma fisica Solid