Learn More
Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30417298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417298 1 g -
30425894 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN8369001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16234-88-1
Formula molecolare C22 H25 N O2
Molecular Weight (g/mol) 335.44
Sinonimo Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate
IUPAC Name ethyl N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylcarbamate
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
Peso formulazione 335.1885