Learn More
Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 335.1885 |