Learn More
Nortropinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Boc-nortropinone |
| CAS | 185099-67-6 |
| Nomi componenti o analita | N-Boc-nortropinone |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C12 H19 N O3 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+ |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2 |
| IUPAC Name | tert-butyl (1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| Vedi altri risultati |