Learn More
Nortropinone hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11946661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11946661 1 g 1g
11956661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436120010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25602-68-0 | C7H11NO·ClH | 161.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25602-68-0
Formula molecolare C7H11NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 161.63
InChI Key MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
IUPAC Name 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;hydrochloride
SMILES C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Nortropinone hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 194.7°C to 195.8°C
Colore Colorless
Analisi elementare 49.94 to 54.10% C, 8.32 to 9.02% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 161.63
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nortropinone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.