Learn More
Nortropinone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30415055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN8457501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Formula molecolare C7 H11 N O . Cl H
Quantità 1 g
Sinonimo Nortropinone HCl
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
IUPAC Name (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 161.63
Peso formulazione 161.0607