Learn More
Nortropinone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30425676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425676 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425676 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN845750500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Formula molecolare C7 H11 N O . Cl H
Quantità 500 mg
Sinonimo Nortropinone HCl
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
IUPAC Name (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 161.63
Peso formulazione 161.0607