Learn More
Norverapamil hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Norverapamil hydrochloride ((±)-Norverapamil hydrochloride), an N-demethylated metabolite of Verapamil, is a L-type calcium channel blocker and a P-glycoprotein (P-gp) function inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Norverapamil hydrochloride |
| CAS | 67812-42-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H37ClN2O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (±)-Norverapamil hydrochlorideD591 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (104.81 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (64.98 mM) |
| SMILES | N#CC(C(C)C)(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 477.04 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only