Learn More
Noscapine, Mikromol™
Codice prodotto. 17930626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17930626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1232.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Noscapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Noscapine
CAS 128-62-1
Nomi componenti o analita Noscapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H23 N O7
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Noscapine, (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [S-(R*,S*)]-, Narcotine (7CI,8CI), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1(3H)-isobenzofuranone deriv., (-)-Narcotine, Capval, Coscopin, Coscotabs, Longactin, Longatin, Lyobex, Methoxyhydrastine, NSC 5366, Narcompren, Narcosine, Narcotin, Narcotussin, Narkotin, Nectadon, Nicolane, Nipaxon, Noscapalin, Noscapin, O-Methylnarcotoline, Opian, Opianin, Opianine, Terbenol, Tusscapine, Vadebex, (-)-alpha-Narcotine, L-alpha-Noscapine, l-alpha-Narcotine, alpha-Narcotine
InChI Formula InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
IUPAC Name (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 413.42
Quantità 250 mg
Peso formulazione 413.1475 g/mol